J.T.Baker® Platte Medio
Lieferant: Avantor
43001-0102EA 171 EUR
43001-0102 43001-0103 43001-0101
J.T.Baker® Platte Medio
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP, 96 Well-Aufbewahrungsplatte mit konischen Wells.
  • Durch ihre spezielle Form benötigt die J.T.Baker® Platte Medio Platte weniger als 50% des Platzes zum Stapeln
  • Alphanumerischer Code hilft bei der Identifikation und dem Registrieren einzelner Proben
  • Höhere Ränder ermöglichen luftdichtes Versiegeln
  • Konische Wells unterstützen das Vermischen von Proben
J.T.Baker® Platte Medio ist ideal für limitierte Lagerflächen (Kühlschrank).