Yeast extract
Lieferant: Apollo Scientific
BIY1333-1KG BIY1333-250G BIY1333-500G
APOSBIY1333-1KGEA 352 EUR
APOSBIY1333-1KG APOSBIY1333-250G APOSBIY1333-500G
Yeast extract
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
A dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B-complex vitamins.
  • MFCD00132599