VWR®, Kabelbinder, Polyamid 6.6
Lieferant: VWR Collection
129-1607EA 14.3 EUR
129-1607 129-1608 129-1609 129-1610 129-1611 129-1612 129-1613 129-1614 129-1615 129-1616 129-1617 129-1618 129-1619 129-1620 129-1621 129-1622
VWR®, Kabelbinder, Polyamid 6.6
Kabelbinder
Zugkabelbinder sind in verschiedenen Längen von 100 bis 370 mm erhältlich. Alle Kabelbinder sind aus Polyamid 6.6 Material.
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Basen, Öle, Fette und Ölderivate
  • Begrenzte Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren
  • Nicht beständig gegen Phenole oder Chloridlösungsmittel
  • Betriebstemperatur: −40 bis zu 85 °C
  • Installationstemperatur: −10 bis zu 60 °C
  • Schmelzpunkt: 260 °C
  • Brandschutzklasse V2 acc- a UL 94
Einfache Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen, Kabelbinder bieten sichere Befestigungslösungen. Eine Vielzahl an FarbenMore Product Information