GC-Säulen, J&W DB-Petro
Lieferant: Agilent
122-10A6 122-10A6E 128-1056
HEWL122-10A6EA 1531 EUR
HEWL122-10A6 HEWL122-10A6E HEWL128-1056
GC-Säulen, J&W DB-Petro
Chromatographiesäulen
JW DB-Petro ist eine 100% Dimethylpolysiloxan-Phase, die für die Analyse von PONA, PIANO und PNA aus Erdölprozessen präzisionsgefertigt wurde.
  • Diese hochauflösenden DB-Petro-Säulen sind gebunden, vernetzt und mit Lösungsmitteln spülbar und wurden umfassend nach den strengsten Industriestandards auf Qualität geprüft. DB-Petro verfügt außerdem über einen Betriebstemperaturbereich von –60 bis 325/350 °C.