Spritzflaschen, farbig
Lieferant: VITLAB
132603 132605 132606 132608 132703 132705 132706 132708 1327111
215-2752EA 5.4 EUR
215-2752 215-2753 215-2754 215-2755 215-2756 215-2757 215-2758 215-2759 215-3698
Spritzflaschen, farbig
Flaschen Spritzflaschen
LDPE, durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +80 °C
  • In vier Farben erhältlich
Weich, leicht zu drücken.