Gaswaschsäulen
Lieferant: Bohlender
A117-04 A117-08
201-0014EA 534 EUR
201-0014 201-0009
Gaswaschsäulen
Flaschen Gaswaschflaschen
Boden, Kopfanschlüsse und Fritte aus PTFE, Säulenkörper, Steigrohr, Zu- und Ablaufrohre aus FEP.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +205 °C
  • Transparent, unzerbrechlich
Intensiver Gasaustausch durch große Steighöhe. Die Standard-Fritte aus porösem PTFE mit ca. 3 µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8×1) und kann daher problemlos ausgetauscht werden.