Verschlüsse mit Mehrfachverteiler mit GL-Gewinde für Fässer, BOLA
Lieferant: Bohlender
D698-14 D696-08 D696-14 D698-08 D697-14 D697-08
216-0570EA 374 EUR
216-0570 216-0567 216-0568 216-0569 216-1741 216-1740
Verschlüsse mit Mehrfachverteiler mit GL-Gewinde für Fässer, BOLA
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PTFE.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Druckbeständig bis zu max. 1 bar, vakuumtauglich
Schraubkappe aus PTFE-Glasfaser, ideal für Tonnen/Fässer mit Innengewinde; beweglicher Verteilerkörper mit GL-Anschlusshälsen aus PTFE. Für das Entnehmen und Füllen aggressiver oder reiner Flüssigkeiten und das Einführen von Schläuchen, Röhren und Sonden in Fässer.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable