Mehrfachverteiler für Flaschen mit GL 45, BOLA
Lieferant: Bohlender
D614-08 D615-08
201-1710EA 81 EUR
201-1710 201-0299
Mehrfachverteiler für Flaschen mit GL 45, BOLA
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Schraubkappe PPS, schwarz, Verteilerkörper aus PTFE oder PFA
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Vakuumtauglich
Zur Entnahme bzw. Einfüllen von aggressiven oder reinen Flüssigkeiten. Zum Einführen von Schläuchen, Rohren und Sonden in Gefäße nit optinal erhältlichen Laborverschraubungen (z.B. 229-0090). Durch die Hälse lassen sich Schläuche mit max. 8,5 mm Außendurchmesser einführen.