GC-Säulen J&W CP-Wax 57 CB
Lieferant: VARIAN
CP8120 CP97658 CP97763 CP97773 CP97721
VARICP8120EA 1300 EUR
VARICP8120 VARICP97658 VARICP97763 VARICP97773 VARICP97721
GC-Säulen J&W CP-Wax 57 CB
Chromatographiesäulen
CP-Wax 57 CB verfügt über eine einzigartige Selektivität, insbesondere für die Analyse von Alkoholen in der Brau- und Wein-/Spirituosenindustrie.
  • Einzigartige hochpolare Wachssäule
  • Jede Agilent J&W GC-Säule wird mit den strengsten Qualitätskontrollspezifikationen der Branche auf Säulenbluten, Empfindlichkeit und Effizienz getestet, um Ihnen höchstes Vertrauen in qualitative und quantitative Ergebnisse zu bieten.
Die hohe Inertheit dieser Säule bietet hervorragende Peakformen für diese Verbindungen und gewährleistet so eine hohe Präzision. DieMore Product Information