Absolutely totale RNA-Reinigungskits
Lieferant: AGILENT
400753 400800 400805 400809 400811
AGLS400753EA 438 EUR
AGLS400753 AGLS400800 AGLS400805 AGLS400809 AGLS400811
Absolutely totale RNA-Reinigungskits
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das Absolutely RNA-Produktportfolio macht die RNA-Aufreinigung aus Gewebe- und Zellproben einfach und schnell.
  • Absolutely Total RNA – effiziente Spin-Säulen-Reinigung von RNA, erhältlich in den Formaten Nano, Micro, Mini und 96 Well Prep
  • Absolutely RNA miRNA Kit – produziert hohe Ausbeuten an reiner miRNA-haltiger Gesamt-RNA aus Zellen oder Gewebeproben
  • Absolutely RNA FFPE Kit – bietet eine einfache und zuverlässige, ungiftige Methode zur Isolierung hochwertiger RNA aus in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten
Absolutely RNA miRNA Kit: Entwickelt, um hohe Ausbeuten an reiner miRNA mit Gesamt-RNA aus Zellen oder Gewebeproben zu produzieren, speziell geeignet für RT-PCR und QRT-PCR.
Absolutely RNA Miniprep Kit: Entwickelt, um hohe Ausbeuten an reiner totaler RNA mit Gesamt-RNA aus Zellen oder Gewebeproben zu produzieren, speziell geeignet für RT-PCR und QRT-PCR.
Absolutely RNA FFPE Kit: Bietet eine einfache und zuverlässige, ungiftige Methode zur Isolierung hochwertiger RNA aus in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten und enthält einen quantitativen RNA-Referenzstandard für eine aussagekräftige QRT-PCR-Expressionsanalyse.
Absolutely RNA FFPE Kit (ohne Entparaffinierungsreagenzien): Bietet eine einfache und zuverlässige, ungiftige Methode zur Isolierung hochwertiger RNA aus in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten von Menschen und Mäusen und enthält einen quantitativen RNA-Referenzstandard für eine aussagekräftige QRT-PCR-Expressionsanalyse.
Absolutely RNA 96 uprep Kit: Hochdurchsatz-RNA-Reinigungskit im 96-Well-Format.
Absolutely RNA Nanoprep Kit: Das einzige Kit, das für die Isolierung konzentrierter Gesamt-RNA aus kleinsten Proben bis hin zu einer einzelnen Zelle geeignet ist.
Absolutely RNA uprep Kit: Das einzige Kit, das für die Isolierung konzentrierter Gesamt-RNA aus kleinsten Proben bis hin zu einer einzelnen Zelle geeignet ist.
Es ist kein Erhitzen, kein langes Zentrifugieren und keine erneute Reinigung erforderlich. Jedes absolutely RNA-Reinigungskit wurde für einen bestimmten Bereich von Probengrößen und Elutionsvolumina optimiert.
Bestellinformation: Absolutely RNA-Kits enthalten alle Reagenzien, die Sie für DNA-freie Gesamt-RNA und miRNA-Isolierung benötigen, ohne dass ein zusätzlicher Kauf von DNase erforderlich ist.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.