Tragbare Trübungsmessgeräte, 2100Q
Lieferant: Hach
2100Q01 2100QIS01
705-0669EA 2498 EUR
705-0669 705-0670
Tragbare Trübungsmessgeräte, 2100Q
Trübungsmessgeräte
Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
  • On screen menu prompts for calibration and verification
  • Rapidly Settling Turbidity™ (RST) mode to alleviate uncertainty in measurements
  • Two detector optical system for laboratory grade performance
Das Gerät kann für den Datentransfer an einen Computer mit optionalen Modulen erweitert werden.
Standards: US EPA 180.1 or ISO 7027.
Bestellinformation: Für weitere Informationen zu optionalem Zubehör, einschließlich Stromversorgungsmodulen, USB-Schnittstelle und Entgasungs- und Kalibriersets, wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Lieferumfang: Wird mit Koffer, vier Batterien, sechs Probenküvetten, StablCal® 10 NTU Verifizierungsstandard und 20, 100 und 800 NTU Kalibrierungs-Standards, Silikonöl, Ölungstuch und Bedienungsanleitung geliefert.