Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Protein G HP
Lieferant: Cytiva
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
17-0404-03EA 446 EUR
17-0404-03 17-0404-01 17-0405-01 17-0405-03 29-0485-81
Affinitätschromatographie-Säulen, HiTrap™ Protein G HP
Chromatographiesäulen
HiTrap™ Protein G HP Affinitätssäulen sind mit 1 oder 5 ml Protein G Sepharose™ High Performance vorgepackt zur Aufreinigung und Isolation von monoklonalem und polyklonalem IgG von Aszites, Serum und Zellkultur-Überstandmedien.
  • Können mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Flüssigkeitschromatographie-System, wie z. B. ÄKTAdesign™ oder FPLC™, betrieben werden
  • Säulenmaterial aus Polypropylen, das biokompatibel und nicht-interaktiv mit Biomolekülen ist
  • Die oberen und unteren Fritten sind aus porösem Polyethylen hergestellt