Cut resistant gloves, Aracut® Lat
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2094141/10 2094141/7 2094141/8 2094141/9
112-1609EA 0 EUR
112-1609 112-1610 112-1611 112-1612
Cut resistant gloves, Aracut® Lat
Handschuhe
Strickhandschuh aus 100% Kevlar® mit Strickbündchen und Verstärkung der Handfläche und Fingerspitzen aus blauem, gekrepptem Latex.
  • Beschichtung aus Naturlatex bietet ausgezeichnete Flexibilität und Griffsicherheit
  • Optimale Atmungsaktivität durch belüfteten Handrücken
  • Gekreppte Latexbeschichtung sorgt für eine gute mechanische Beständigkeit gegen Perforation und Abrieb
  • Zusätzliche Beschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger verstärkt die Verschleißzonen und erhöht die Lebensdauer des Handschuhs
Ideal für die Handhabung von scharfkantigen Teilen in einer trockenen oder feuchten Umgebung.
Gauge: 10
Colour: blue/beige
EN 388 (3344), Cat. II
Standards: EN 388:2016 (3X44C), EN 407 (X2XXXX); Kat. II