Spritzenfilter, PVDF, Puradisc™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6777-1302 6779-0402 6779-0404 6779-1302 6779-1304 6791-0402 6791-1302 6791-1304 6792-1302 6792-1304 6746-2502 6746-2504 6747-2502 6747-2504 6749-2504 6765-1302 6765-1304
514-0499EA 198 EUR
514-0499 514-0505 514-0506 514-0507 514-0508 516-1111 516-1211 516-1124 516-1213 516-1215 514-0223 514-0224 514-0225 514-0226 514-0227 516-0918 516-0919
Spritzenfilter, PVDF, Puradisc™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Whatman Puradisc Spritzenfilter aus dem Hause Cytiva vereinen höchste Qualität mit Wirtschaftlichkeit. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
  • Acht verschiedene Materialoptionen
  • Je nach Probenvolumen stehen Spritzenfilterdurchmesser von 4 mm, 13 mm und 30 mm zur Auswahl
  • Verschiedene Porengrößen zum Zurückhalten einer Vielzahl von Partikeln
  • Optional sterile Blisterverpackung in medizinischer Qualität
  • Optionales Rohrspitzenformat für präzises Dosieren in ein Mikrofläschchen
  • Nach Gebrauch recycelbar
Puradisc-Spritzenfilter sind für eine Vielzahl von Probentypen und -anwendungen geeignet, darunter Kapillarelektrophorese, biologische Präparate, Proteinfiltration und UV-Spektroskopie-Probenvorbereitung. Verschiedene Puradisc-Membranmedien unterstützen verschiedene chemische Lösungsmittel und Verbindungen.
Puradisc ist in den folgenden Membranmaterialien erhältlich: regenerierte Cellulose (RC), Cellulosenitrat, Nylon, Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyethersulfon (PES), Polypropylen, Polyvinylidendifluorid (PVDF) und Celluloseacetat.
Die Whatman Puradisc-Reihe von Cytiva ist ein umfassendes Spritzenfilter-Portfolio, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird. Cytiva bietet auch leistungsstarke GD/X-Spritzenfilter mit einem mehrschichtigen Glasfaser-Vorfilter zum Filtern größerer Volumina schwerer zu filternder Proben an.
PVDF-Membranen sind auf hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt, wodurch sie für die biomedizinische Filtration, Sterilisationsfiltration und HPLC-Probenvorbereitung geeignet sind.