Spritzenfilter, Nylon, Puradisc™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6750-2502 6750-2504 6751-2502 6751-2504 6786-1301 6789-1301 6789-1302 6789-1304 6790-1302 6790-1304 6750-2510 6752-2504 6753-2502 6753-2504 6753-2510 6768-1302 6768-1304
514-8014EA 204 EUR
514-8014 514-8015 514-8016 514-8017 516-0925 516-0436 516-1271 516-1273 516-1272 516-1274 514-0228 514-0230 514-0231 514-0232 514-0233 516-0922 516-0923
Spritzenfilter, Nylon, Puradisc™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Whatman Puradisc Spritzenfilter aus dem Hause Cytiva vereinen höchste Qualität mit Wirtschaftlichkeit. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Proben bis zu 100 ml.
  • Acht verschiedene Materialoptionen
  • Je nach Probenvolumen stehen Spritzenfilterdurchmesser von 4 mm, 13 mm und 30 mm zur Auswahl
  • Verschiedene Porengrößen zum Zurückhalten einer Vielzahl von Partikeln
  • Optional sterile Blisterverpackung in medizinischer Qualität
  • Optionales Rohrspitzenformat für präzises Dosieren in ein Mikrofläschchen
  • Nach Gebrauch recycelbar