Celite® 535, Filterhilfsmittel, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
22554.290EA 33.4 EUR
22554.290 22554.360
Celite® 535, Filterhilfsmittel, GPR RECTAPUR®
Celite® 535, Filterhilfsmittel
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Schmelzpunkt: 1083 °C
Dichte: 2,3…2.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132803
CAS-Nummer: 68855-54-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 10,0
Loss on ignition (1000 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 80%