Spritzenfilter, Vorfilter, steril, GD/X™, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
6896-2502 6896-2504 6900-2502 6900-2504 6901-2502 6902-2504 6901-2504
514-0537EA 242 EUR
514-0537 514-0538 514-0539 514-0540 514-0541 516-6280 514-0542
Spritzenfilter, Vorfilter, steril, GD/X™, Whatman™
Filter Spritzenvorsatzfilter
Der sterile Whatman GD/X-Spritzenfilter von Cytiva wurde entwickelt, um die Filtration viskoser, schwer zu filternder Proben mit hohem Feststoffgehalt zu unterstützen.
  • Reduziert den Bedarf an mehreren Spritzenfiltern, indem drei- bis siebenmal mehr Probenvolumen verarbeitet werden als bei Spritzenfiltern ohne Vorfilter
  • Weiblicher Luer-Lock für leckagefreie Verbindungen
  • Hocheffiziente Whatman GMF 150- und GF/F-Vorfiltermedien
  • Beseitigt oder reduziert den Bedarf erheblich, einen separaten Vorfiltrationsschritt für schwer zu filternde Proben durchzuführen
  • Hocheffiziente Whatman GMF 150- und GF/F-Vorfiltermedien
Der sterile GD/X-Spritzenfilter von Cytiva eignet sich zum Vorbereiten viskoser, dichter oder anderweitig schwer zu filternder Proben vor einer Vielzahl von Analysemethoden.
Sterile GD/X-Spritzenfilter kombinieren ein Polypropylengehäuse, Whatman GMF 150- und GF/F-Vorfiltermedien und eines der folgenden Membranmaterialien:
- Polyethersulfon (PES)
- Polyvinylidendifluorid (PVDF)
- Celluloseacetat
- Glasmikrofaser
Cytiva bietet auch nicht sterile Whatman GD/X-Spritzenfilter an.