Rührreaktor, GL 45, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-2359EA 343.26 EUR
215-2359 215-2357 215-2358 215-2360
Rührreaktor, GL 45, DURAN®
Kolben Spinnerkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, PP, PTFE, PEEK, Edelstahl.
  • Significantly improved mixing compared to standard magnetic stirring bar
  • Drive using standard magnetic stirrers
  • Variable stirrer shaft, can be used for 500 and 1000 ml DURAN® GL 45 laboratory bottles
  • Can be used up to 500 rpm
  • Parts in contact with media conform fully to FDA requirements
  • Temperature resistant up to 140 °C
Der DURAN® Rührreaktor ist geeignet für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien, z. B. für die Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen. Die vorhandenen Anschlüsse erlauben während der Mischung weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich z. B. für einfache Fermentationsprozesse anwendbar. Mithilfe von Komponenten des DURAN® Anschluss-Systems können zusätzliche Medienflaschen angeschlossen oder ein steriler Druckausgleich ermöglicht werden.