VWR®, Durchscheinende Euro-Container
Lieferant: VWR
VWR®
216-2450EA 16.8 EUR
216-2450 216-2454 216-2453 216-2452 216-2451 216-2447 216-2449 216-2448
VWR®, Durchscheinende Euro-Container
Boxen Transportboxen
Stabile, transparente Kunststoffbehälter aus durchscheinendem Material. Dank des lichtdurchlässigen Materials kann der Benutzer auch im gestapelten oder geschlossenen Zustand überprüfen, ob ein Behälter leer oder gefüllt ist.
  • Hergestellt aus durchsichtigem PPC (Polypropylen-Copolymer)
  • Passend für die manuelle und automatisierte Handhabung leichter Güter
  • Glatte Oberflächen erleichtern die Reinigung
  • Ergonomische Griffe für eine effektive manuelle Handhabung
  • Geeignet für –20 bis +65 °C Lagerung
  • 100 % recycelbar
Die durchsichtigen Eurobehälter gibt es in universellen Eurogrößen: 300×200, 400×300 und 600×400 mm. Sie sind perfekt für die Palettierung geeignet und sehr stabil dank ihrer doppelwandigen Konstruktion. Sie eignen sich für alle Branchen und Anwendungen. Sie eignen sich auch für den Transport auf manuellen und automatischen Förderbändern. Die Farbe ist natürlich transparentes PP.
Standards: Garantiert lebensmittelecht.
Bestellinformation: Rollwagen und Deckel sind optional erhältlich und können für das komplette Sortiment geliefert werden.