Kaliumcyanid 96,0, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Cyankalium, Zyankali
26801.180EA 46.2 EUR
26801.180 26801.260 26801.290
Kaliumcyanid 96,0, GPR RECTAPUR®
Kaliumcyanid
Formel: KCN
Molecular Weight: 65.12 g/mol
Siedepunkt: 1625
Schmelzpunkt: 634
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011397
CAS-Nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White crystalline powder or crystals
Assay min. 96.0%
Sulfide (S) max. 0.003%
Sodium (Na) max. 0.5%