Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
85985.290EA 87.9 EUR
85985.290 85985.320 85985.460
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch) Gemisch aus Isomeren ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₆O₃
Molecular Weight: 148,2001 g/mol
MDL: MFCD00059604
CAS-Nummer: 34590-94-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) (isomers) ≥ 99,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,945 - 0,957
Water ≤ 0,15 %