SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltestkassette (Nasenabstrich)
Lieferant: SURESCREEN
COVID19AGVCG COVID19AGVCGEU
COVID19AGVCGEA 238 EUR
COVID19AGVCG SURECOVID19AGVCGEU
SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltestkassette (Nasenabstrich)
Tests Immunologische Tests
Ein Schnelltest zum qualitativen Nachweis des SARS-CoV-2-Antigen in einem Nasenabstric.
VORGESEHENE VERWENDUNG
Die SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltestkassette ist ein chromatographischer Immunassay zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen in einem Nasenabstrich. Die Bestimmung basiert auf für das Nucleocapsid-Protein (N-Protein) von SARS-CoV-2 spezifischen monoklonalen Antikörpern. Der Test ist zur schnellen Differentialdiagnose einer COVID-19-Infektion vorgesehen.
Bitte beachten Ausschließlich zur Verwendung von Fachkräften zur In-Vitro-Diagnostik.