Schwarzer Beutel, Whirl-Pak®
Lieferant: NASCO FORT ATKINSON
B01418WA B01472WA B01558WA
NASCB01418WAEA 452 EUR
NASCB01418WA NASCB01472WA NASCB01558WA
Schwarzer Beutel, Whirl-Pak®
Beutel Probenbeutel
Ihre Lösung für lichtempfindliche Proben – ein blickdichter Beutel, der lichtempfindlichen Proben maximalen Schutz bietet.
  • Plus 1 Sterilisation, Sterilisation nach der Herstellung: Erhöhte Probenintegrität, perforierter Verschluss zur Wahrung der Sterilität
  • PREMIUM-blickdichter Film, bewahren Sie Ihre lichtempfindlichen Proben sicher auf
  • Praktischer, beschriftbar Streifen zum einfachen Beschriften
  • Durchstichsichere Verschlusslaschen: Innen- und Außenbänder für Langlebigkeit und Stabilität, Draht zum einfachen Öffnen, Ausgießen und Schließen
  • Öffnungslaschen: Für einfaches Öffnen, rutschfestes strukturiertes Tyvek
  • Durchgehende Randversiegelung: Maximaler Schutz gegen Auslaufen
Wenn eine Probe vor Licht geschützt werden muss, ist der schwarze Whirl-Pak®-Beutel speziell für diese Anwendung konzipiert. Die Polyethylenfolie besteht aus pigmentierten Harzen, sodass die schwarze Farbe ein integraler Bestandteil des Beutels und keine bedruckte Schicht ist. Das Ergebnis ist ein blickdichter Beutel, der lichtempfindlichen Proben maximalen Schutz bietet. Er ist ideal für Arzneimittel, Gewürze, Aromen, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Meereslebewesen und viele andere flüssige oder feste Produkte. Er ist von der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Haltbarkeit ab Sterilisationsdatum auf der Sterilitätsdokumentation: 5 Jahre ab Sterilisationsdatum auf Ihrer Sterilitätsbestätigung.
Standards: Zulassung durch USDA, FDA, EPA und HACCP. Lebensmittelecht.