Schlüssel für Schraubkappen, BOLA
Lieferant: Bohlender
D646-45 D646-80
BOHLD646-45EA 113 EUR
BOHLD646-45 BOHLD646-80
Schlüssel für Schraubkappen, BOLA
Schraubenschlüssel
Zum Öffnen und Schließen von Schraubverschlüssen.
  • Aus Polyamid verstärkt mit Glasfaser
  • Geringes Gewicht
  • Verwendbar mit allen gerändelten Schraubkappen GL 45 bzw. GLS 80
Zum Anziehen und Lösen von BOLA Schraubkappen und Flaschenmehrfachverteilern. Das geringe Eigengewicht verringert das Risiko von Beschädigungen an Apparaturen durch Herunterfallen oder Abrutschen.