Schlauch-Rollen, PFA, BOLA
Lieferant: Bohlender
S2030-12 S2030-14 S2030-18 S2030-24 S2030-28 S2030-30 S2032-02 S2032-04 S2032-05 S2032-06 S2032-10
BOHLS2030-12EA 167 EUR
BOHLS2030-12 BOHLS2030-14 BOHLS2030-18 BOHLS2030-24 BOHLS2030-28 BOHLS2030-30 BOHLS2032-02 BOHLS2032-04 BOHLS2032-05 BOHLS2032-06 BOHLS2032-10
Schlauch-Rollen, PFA, BOLA
Schläuche Transferschlauch
Porenfrei, transparente, gasdichte Leitungen.
  • Nahezu universell chemisch resistent
  • Frei von extrahierbaren Stoffen
  • Physiologisch unbedenklich
  • Antiadhäsive Oberfläche
  • Sehr gutes Gleitvermögen und sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Sauerstoffgrenzindex über 95
  • Strahlungs- und witterungsbeständig
  • Mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
Perfekte Schläuche für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase. Sterilisierbar in ETO und in Autoklaven.
Standards: Flammhemmend nach UL94V0.