Antistatische Ex-Schutz Schlauch-Rollen, PTFE EX, BOLA
Lieferant: Bohlender
S2040-32 S2040-40 S2040-50 S2040-60 S2040-64
BOHLS2040-32EA 54.8 EUR
BOHLS2040-32 BOHLS2040-40 BOHLS2040-50 BOHLS2040-60 BOHLS2040-64
Antistatische Ex-Schutz Schlauch-Rollen, PTFE EX, BOLA
Schläuche Transferschlauch
Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%).
  • Weitestgehende chemische Resistenz durch PTFE-Anteile
  • Arbeitswiderstand von weniger als 1000 kOhm nach der DIN EN 12115 Richtlinie
  • Ideal für lichtempfindlichen Substanzen
Einsatz bei antistatische Anwendungen, die einen Explosionsschutz benötigen, insbesondere beim Transport von Lösungsmitteln oder Alkoholen.
Farbe: schwarz