Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, PUREZERO® HG3
Lieferant: Halyard
PUREZERO*
112-6494EA 793 EUR
112-6494 112-6495 112-6496 112-6497 112-6498 112-6499 112-6500 112-6501
Reinraumhandschuhe, Nitril, steril, PUREZERO® HG3
Handschuhe
Hochwertige Handschuhe, die nach genauen Standards entwickelt wurden, um die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung.
  • Hochwertiges Nitril
  • Steril
  • Beschleunigerfreie Formel reduziert das Risiko von Allergien des Typs IV
  • Für den Einsatz in Reinraumumgebungen (ISO 4/5, Klasse A/B aseptisch)
  • REACH Annex XVII
PUREZERO® bietet den richtigen Handschuh für die richtige kontrollierte Umgebung und ist ein Reinraumhandschuh mit garantiert niedriger Partikelanzahl und Endotoxinwerten durch wiederholtes Waschen in deionisiertem Wasser und Chlorierung. Nickel-, pulver-, silikon- und latexfrei, ohne Phthalate. Diese Handschuhe sind ohne die folgenden gefährlichen traditionellen Beschleuniger formuliert: Schwefel, Thiurame, Thiazole, Guanidin und Carbamate (ZDEC oder ZDBC). Alles unterstützt durch eine vertikal integrierte Lieferkette.
Standards: Diese Reinraumhandschuhe sind gemäß Verordnung (EU) 2016/425 als PSA-Kategorie III zertifiziert. Die geltenden Normen sind:
• EN ISO 374-1:2016 Typ C K – gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen (Permeationszeit)
• EN ISO 374-2:2019 – gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen (Bestimmung der Beständigkeit gegen Penetrationslöcher/-defekte)
• EN ISO 374-4:2019 – Beständigkeit gegen Abbau durch Chemikalien
• EN ISO 374-5:2016 – Schutz vor Mikroorganismen und Viren
• EN 420:2003 + A1:2009 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 16523-1:2015 + A1:2018 – Permeation von Chemikalien (+IPA 70 %**)
• ISO 16604:2004 – Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten
• ASTM D6978 – Permeationsprüfung von Chemotherapeutika (14 Medikamente)
Verpackung: Die Handschuhe sind paarweise in Polybeuteln verpackt.