Hochwertige Handschuhe werden nach genauen Standards entwickelt, um die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung zu erfüllen.
- Hochwertiges Nitril
- Steril
- Beschleunigerfreie Formel reduziert das Risiko von Allergien des Typs IV
- Für den Einsatz in Reinraumumgebungen (ISO 5/6/7/8, Klasse B/C/D aseptisch)
- REACH Annex XVII
Halyard PUREZERO® bietet den richtigen Handschuh für die richtige kontrollierte Umgebung und ist ein Reinraumhandschuh mit garantiert niedriger Partikelzahl und Endotoxinwerten durch wiederholtes Waschen in deionisiertem Wasser und Chlorierung. Nickel-, pulver-, silikon- und latexfrei, ohne Phthalate. Diese Handschuhe sind ohne die folgenden gefährlichen traditionellen Beschleuniger formuliert: Schwefel, Thiurame, Thiazole, Guanidin und Carbamate (ZDEC oder ZDBC). Alles unterstützt durch eine vertikal integrierte Lieferkette.
Standards: Diese Reinraumhandschuhe sind gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 als PSA-Kategorie III zertifiziert. Die geltenden Normen sind:
• EN ISO 374-1:2016 Typ C K – gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen (Permeationszeit)
• EN ISO 374-2:2019 – gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen (Bestimmung der Beständigkeit gegen Penetrationslöcher/-defekte)
• EN ISO 374-4:2019 – Beständigkeit gegen Abbau durch Chemikalien
• EN ISO 374-5:2016 – Schutz vor Mikroorganismen und Viren
• EN 420:2003 + A1:2009 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 16523-1:2015 + A1:2018 – Permeation von Chemikalien (+IPA 70 %**)
• ISO 16604:2004 – Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten
• ASTM D6978 – Permeationsprüfung von Chemotherapeutika (14 Medikamente)
Verpackung: Doppelt verpackte Handschuhe, pro 100 Stück.