Schläuche für Verschlussballons, Tyvek® 1073B/HDPE
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
SBTMGTVK02 SBTMGTVK03 SBTMGTVK04 SBTMGTVK06 SBTMGTVK09 SBTMGTVK10 SBTMGTVK12 SBTMGTVK18 SBTMGTVK28 018SBT12SD 028SBTWGC SBTMGTVK07 SBTMGTVK14 SBTMGTVK24 SBTMGTVK28SDON SBTMGTVK14SDON SBTMGTVK06SDON
129-3024EA 818 EUR
129-3024 129-3026 129-3027 129-3028 129-3029 129-3035 129-3036 129-3037 129-3038 KACC018SBT12SD KACC028SBTWGC KACCSBTMGTVK07 KACCSBTMGTVK14 KACCSBTMGTVK24 KACCSBTMGTVK28SDON KACCSBTMGTVK14SDON KACCSBTMGTVK06SDON
Schläuche für Verschlussballons, Tyvek® 1073B/HDPE
Beutel Sterilisationsbeutel
Tyvek® 1073B/HDPE-Endlosschläuche für Autoklaven eignen sich ideal für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Komponenten wie Fläschchen- und Spritzenstopfen und -kappen. Auch eine gute Wahl für schwere Ausrüstungsteile, bei denen Sicht in die Tasche erforderlich ist. Die Schlauchform ermöglicht die Herstellung von Beuteln beliebiger Länge und bietet eine hervorragende Größenflexibilität.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Eine Seite besteht aus wasserabweisendem und fusselfreiem Tyvek® 1073B
  • Eine Seite aus halbtransparenter HDPE-Folie
  • Hohe Widerstandskraft gegen Stöße mit einer außergewöhnlichen Keimbarriere
  • Gleichbleibend starke, doppelt geschweißte Werksversiegelungen
Die Tyvek® 1073B-Seite ermöglicht das Eindringen von Dampf während der Sterilisation. Diese sind eine gute Wahl für schwere oder pharmazeutische Wechselteile mit scharfen Ecken oder wenn nach der Sterilisation Sicht auf den Beutel erforderlich ist.
Rollen Sie einfach den Schlauch auf die gewünschte Länge ab, versiegeln Sie ein Ende mit Heißsiegeln, um die Beutelform zu erhalten, geben Sie die Komponenten in den Beutel und versiegeln Sie dann das offene Ende mit Heißsiegeln.
Standards: Lieferung mit Konformitätszertifikaten.