Verschlussballons mit Dampfindikator, Tyvek® 1073B/HDPE
Lieferant: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
SBMGTVKHS0304 SBMGTVKHS0306 SBMGTVKHS0409 SBMGTVKHS0422 SBMGTVKHS0508 SBMGTVKHS0610 SBMGTVKHS0630 SBMGTVKHS0812 SBMGTVKHS1035 SBMGTVKHS1212 SBMGTVKHS1215 SBMGTVKHS1219 SBMGTVKHS1238 SBMGTVKHS1318 SBMGTVKHS1414 SBMGTVKHS1518 SBMGTVKHS1616 SBMGTVKHS1632 SBMGTVKHS1824 SBMGTVKHS1920 SBMGTVKHS2022 SBMGTVKHS2026 SBMGTVKHS2216 SBMGTVKHS2418 SBMGTVKHS2436 SBMGTVKHS2440 SBMGTVKHS2848 SBMGTVKSS1214 1632SBSD
129-2910EA 1350 EUR
129-2910 129-2911 129-2921 129-2922 129-2923 129-2924 129-2925 129-2926 129-2927 129-2928 129-2929 129-2930 129-2931 129-2932 129-2933 129-2934 129-2935 129-2936 129-2937 129-2938 129-3014 129-3015 129-3016 129-3017 129-3018 129-3019 129-3022 129-3023 KACC1632SBSD
Verschlussballons mit Dampfindikator, Tyvek® 1073B/HDPE
Beutel Sterilisationsbeutel
Tyvek® 1073B/HDPE-Autoklavenbeutel eignen sich ideal für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Komponenten wie Fläschchen- und Spritzenstopfen und -kappen. Auch eine gute Wahl für schwere Ausrüstungsteile, bei denen Sicht in die Tasche erforderlich ist.
  • In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bei 121 bis 125 °C
  • Reiß- und stichfest
  • Eine Seite besteht aus wasserabweisendem und fusselfreiem Tyvek® 1073B
  • Eine Seite aus halbtransparenter HDPE-Folie
  • Hohe Widerstandskraft gegen Stöße mit einer außergewöhnlichen Keimbarriere
  • Gleichbleibend starke, doppelt geschweißte Werksversiegelungen
Die Tyvek® 1073B-Seite ermöglicht das Eindringen von Dampf während der Sterilisation. Diese sind eine gute Wahl für schwere oder pharmazeutische Wechselteile mit scharfen Ecken oder wenn nach der Sterilisation Sicht auf den Beutel erforderlich ist.
Standards: Lieferung mit Konformitätszertifikaten.