Scheibenfilter, Whatman™ VACU-GUARD
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
Whatman™ VACU-GUARD™
189-0304EA 219 EUR
189-0304 189-0303
Scheibenfilter, Whatman™ VACU-GUARD
Filter In-Line Filter
Whatman VACU-GUARD Kapselfilter sind ideal zum Schutz von Vakuumpumpsystemen vor Lösungsmitteldämpfen oder gasförmigen wässrige Aerosole und Wassereintritt.
  • Entwickelt für den Inline-Einsatz mit Schlaucholiven
  • Die Membran hält 99,99% der Luftpartikel mit einer Größe von mehr als 0,1 µm zurück
  • Mit hydrophober Membran aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
Verfügbar in den Formaten 50 und 60 mm.
Bestellinformation: Alle Materialien bestehen den USP-Klasse-VI-Test für Kunststoffe.