Bodenreiniger, SURE®
Lieferant: Diversey
SURE®
141-1571EA 70.1 EUR
141-1571 141-1572
Bodenreiniger, SURE®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Konzentrierter, schwach schäumender Reiniger für die tägliche Reinigung aller wasserbeständigen Hartböden. Für alle Reinigungsmethoden empfohlen, einschließlich Anwendungen mit Eimer und Scheuersaugmaschinen.
  • Die konzentrierte Formulierung sorgt für eine hervorragende Wirtschaftlichkeit im Gebrauch
  • Keine Rückstände und Ablagerungen auf dem Boden
  • Effektive Reinigung mit geringer Schaumbildung
  • Ohne Duft- und Farbstoffe
  • Enthält pflanzliche Inhaltsstoffe aus erneuerbaren Quellen
  • Durch natürliche Prozesse abgebaut
  • Keine Einstufung als umweltgefährdend, keine Sicherheitswarnungen für den Anwender
SURE® Bodenreiniger ist Teil einer einzigartigen Reihe pflanzlicher Reinigungsprodukte, die die von ihnen benötigten professionellen Reinigungsergebnisse liefern – und gleichzeitig sicher für Menschen und umweltfreundlich sind. Die natürlichen Reinigungsprodukte von SURE® bieten Sicherheit und Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.
Standards: OECD 301B.
EU-Ecolabel (EU: NL/020/045).
Die in diesem Produkt verwendeten Tenside entsprechen den Vorgaben der EU Detergenzienverordnung EC 648/2004.