VWR® PCR Platten, 96-Well
Lieferant: VWR Collection
211-0262EA 323 EUR
211-0262 211-0263 211-0264 211-0265 211-0266 211-0267 211-0268 211-0269 211-0298 211-0313 211-0283 732-3487 732-3488 732-3494
VWR® PCR Platten, 96-Well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
VWR® 96-Well PCR Platten sind mit den gängigsten führenden PCR- und Echtzeit-PCR-Instrumenten kompatibel.
  • Ultradünne Wände optimieren den Wärmetransfer wodurch die Effizienz der Reaktionen erhöht wird
  • Ultraklare Wells zur einfachen Visualisierung kleiner Probenvolumina
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen, das von Natur aus, ohne Einbringung von Zusatzstoffen, wenig bindet
  • Gut lesbare, schwarze alphanumerische Zeichen vereinfachen die Probenidentifikation
  • Alle Platten sind als frei von RNAse, DNAse und menschlicher DNA zertifiziert
Mit VWR® 8-Streifen-Flachkappen (211-0350) und gewölbten Kappen (732-0550) kompatibel.
Für VWR® Echtzeit-PCR-Platten, suche 211-0297.