SwitchBox und 3-Wege-Kugelhahn, SymLine®
Lieferant: S.C.A.T.
160178 106580
SCTV160178EA 638.37 EUR
SCTV160178 SCTV106580
SwitchBox und 3-Wege-Kugelhahn, SymLine®
Füllstandssensoren
Leiten Sie Abfallflüssigkeiten automatisch in den Reservekanister um.
  • Schaltkasten kompatibel zu allen elektronischen S.C.A.T. Europe und SymLine® Füllstandssensoren
  • Auch kompatibel mit der Signalbox und der Einbausignalbox
  • Viele weitere Anwendungen, nicht nur für die Entsorgung von HPLC-Anlagen
Erhöhte Sicherheit durch vergrößertes Auffangvolumen, der Reservekanister schützt vor Überlaufen, auch über einen längeren Zeitraum. So können z.B. Abfälle über das Wochenende ohne Aufsicht des Bedieners entsorgt werden, ohne den vollen Behälter leeren oder wechseln zu müssen.