Kontinuierliche Füllstandskontrolle, SymLine®
Lieferant: S.C.A.T.
216-0923EA 34.9 EUR
216-0923 SCTV108178 SCTV199005 SCTV502042 SCTV160123 SCTV108042-S1
Kontinuierliche Füllstandskontrolle, SymLine®
Füllstandssensoren
Füllstände kontinuierlich messen - die permanente Überwachung von undurchsichtigen Kanistern ist mit dem kontinuierlichen Füllstandskontrollgerät kein Problem.
  • Automatische Warnung für 5 verschiedene Füllstände, frei einstellbar, mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,5 mm
  • Steuerbox mit 5 frei konfigurierbaren Ausgängen zur Ansteuerung externer Geräte
  • Scheibensensor zur Füllstandskontrolle aus nicht leitendem Material ist einfach zu montieren und in der Höhe verstellbar
  • Stabsonde und Kanister mit abnehmbarer Hülse ermöglichen eine einfache Wartung und Reinigung
  • Kanister aus elektrostatisch leitfähigem HDPE-Material
Die kompakte Bauweise und die unabhängige Stromversorgung ermöglichen eine einfache Handhabung und Installation, auch außerhalb von Schaltschränken.