Reaktionsgefäß-Ständer, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
45003-0000EA 48.7 EUR
45003-0000 45000-0000 45005-0000 45000-0008
Reaktionsgefäß-Ständer, J.T.Baker®
Röhrchen Mikroröhrchen
Sicheres Probenaufbewahrungssystem.
  • V-Boden für optimale Probenrückgewinnung
  • Einzelne Probenröhrchen oder Streifen mit 8 Probenröhrchen erhältlich
  • 96-Well-Abdeckmatte und Streifen mit 8 Steckkappen erhältlich
  • Nachfüllbares alphanumerisch gekennzeichnetes Gestell
  • Unsteril
Die Reaktionsgefäß-Ständer werden mit Probenröhrchen geliefert. Der Ständer kann auch mit einzelnen Probenröhrchen gefüllt werden, die separat erhältlich sind. Sie haben eine Stellfläche gemäß SBS-Standard und sind mit allen gängigen Robotersystemen kompatibel.