Chemikalienbeständige Etiketten zum Einbetten in Harz
Lieferant: GA
XST-251C1-2WH XST-251C3-10WH
GAINXST-251C1-2WHEA 96.2 EUR
GAINXST-251C1-2WH GAINXST-251C3-10WH
Chemikalienbeständige Etiketten zum Einbetten in Harz
Etiketten
Chemikalienbeständige Thermotransferetiketten zum Einbetten in Harz, die häufig für die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) verwendet werden.
  • Etiketten und Ausdrucke widerstehen Harz-Infiltration und Hitzepolymerisation bis zu 150 °C (302 °F)
  • Die kleine Größe bietet Platz für verschiedene Größen von Einbettkapseln und -formen
  • Widersteht Alkohol, Xylol, Toluol, Aceton, DMSO sowie anderen aggressiven, organischen Lösungsmitteln
  • Erhältlich auf 2,5- oder 7,6-cm-Kernen zum Bedrucken mit allen gängigen Thermotransferdruckern
Das neuartige Design undMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable