Kryoetiketten für Thermodirektdrucker
Lieferant: GA
DFP-103C1-2WH DFP-103C3-2WH DFP-10C1-1WH DFP-10C3-2WH DFP-116C1-6WH DFP-116C3-6WH DFP-127C1-1WH DFP-127C3-1WH DFP-129C1-1WH DFP-129C3-2WH DFP-150C1-1WH DFP-150C3-3WH DFP-161C1-2WH DFP-161C3-2WH DFP-177C1-1WH DFP-177C3-3WH DFP-18C1-2WH DFP-18C3-2WH DFP-204C1-2WH DFP-204C3-2WH DFP218C1-0.5WH DFP-218C3-1WH DFP-227C1-2WH DFP-227C3-4WH DFP-245C1-1WH DFP-245C3-3WH DFP-24C1-2WH DFP-24C3-2WH DFP-257C1-3WH DFP257C3-7.5WH DFP-25C1-1WH DFP-25C3-2WH DFP-271C1-3WH DFP-271C3-6WH DFP-28C1-1WH DFP-28C3-2WH DFP-29C1-1WH DFP-29C3-1WH DFP-32C1-1WH DFP-32C3-3WH DFP-4C1-1WH DFP-4C3-5WH DFP-504C1-1WH DFP-504C3-3WH DFP52NOTC1-2WH DFP52NOTC3-2WH DFP-56C1-1WH DFP-56C3-1WH DFP-57C1-2WH DFP-57C3-2WH DFP-5C1-1WH DFP-5C3-2WH DFP61NPNOT14WH DFP61NPNOT34WH DFP-6C1-1WH DFP-6C3-3WH DFP-70C1-2WH DFP-70C3-2WH DFP-75NPC1-2WH DFP-75NPC3-2WH DFP-7C1-1WH DFP-7C3-1WH DFP-94C1-1WH DFP-94C3-1WH DFP-95C1-8WH DFP-95C3-8WH DFP-97C1-1WH DFP-97C3-1WH DFP-9C1-1WH DFP-9C3-1WH DFPC-129C1-1BL DFPC-129C1-1GA DFPC-129C1-1LA DFPC-129C1-1MT DFPC-129C1-1OR DFPC-129C1-1PI DFPC-129C1-1YE DFPC-129C3-2BL DFPC-129C3-2GA DFPC-129C3-2LA DFPC-129C3-2MT DFPC-129C3-2OR DFPC-129C3-2PI DFPC-129C3-2YE DFPC-161C1-2BL DFPC-161C1-2LE DFPC-161C1-2OR DFPC-161C3-2BL DFPC-161C3-2LE DFPC-161C3-2OR DFPC218C10.5BL DFPC-218C3-1BL DFPC-28C1-1BL DFPC-28C1-1GA DFPC-28C3-2BL DFPC-28C3-2GA
GAINDFP-103C1-2WHEA 123 EUR
GAINDFP-103C1-2WH GAINDFP-103C3-2WH GAINDFP-10C1-1WH GAINDFP-10C3-2WH GAINDFP-116C1-6WH GAINDFP-116C3-6WH GAINDFP-127C1-1WH GAINDFP-127C3-1WH GAINDFP-129C1-1WH GAINDFP-129C3-2WH GAINDFP-150C1-1WH GAINDFP-150C3-3WH GAINDFP-161C1-2WH GAINDFP-161C3-2WH GAINDFP-177C1-1WH GAINDFP-177C3-3WH GAINDFP-18C1-2WH GAINDFP-18C3-2WH GAINDFP-204C1-2WH GAINDFP-204C3-2WH GAINDFP218C1-0.5WH GAINDFP-218C3-1WH GAINDFP-227C1-2WH GAINDFP-227C3-4WH GAINDFP-245C1-1WH GAINDFP-245C3-3WH GAINDFP-24C1-2WH GAINDFP-24C3-2WH GAINDFP-257C1-3WH GAINDFP257C3-7.5WH GAINDFP-25C1-1WH GAINDFP-25C3-2WH GAINDFP-271C1-3WH GAINDFP-271C3-6WH GAINDFP-28C1-1WH GAINDFP-28C3-2WH GAINDFP-29C1-1WH GAINDFP-29C3-1WH GAINDFP-32C1-1WH GAINDFP-32C3-3WH GAINDFP-4C1-1WH GAINDFP-4C3-5WH GAINDFP-504C1-1WH GAINDFP-504C3-3WH GAINDFP52NOTC1-2WH GAINDFP52NOTC3-2WH GAINDFP-56C1-1WH GAINDFP-56C3-1WH GAINDFP-57C1-2WH GAINDFP-57C3-2WH GAINDFP-5C1-1WH GAINDFP-5C3-2WH GAINDFP61NPNOT14WH GAINDFP61NPNOT34WH GAINDFP-6C1-1WH GAINDFP-6C3-3WH GAINDFP-70C1-2WH GAINDFP-70C3-2WH GAINDFP-75NPC1-2WH GAINDFP-75NPC3-2WH GAINDFP-7C1-1WH GAINDFP-7C3-1WH GAINDFP-94C1-1WH GAINDFP-94C3-1WH GAINDFP-95C1-8WH GAINDFP-95C3-8WH GAINDFP-97C1-1WH GAINDFP-97C3-1WH GAINDFP-9C1-1WH GAINDFP-9C3-1WH GAINDFPC-129C1-1BL GAINDFPC-129C1-1GA GAINDFPC-129C1-1LA GAINDFPC-129C1-1MT GAINDFPC-129C1-1OR GAINDFPC-129C1-1PI GAINDFPC-129C1-1YE GAINDFPC-129C3-2BL GAINDFPC-129C3-2GA GAINDFPC-129C3-2LA GAINDFPC-129C3-2MT GAINDFPC-129C3-2OR GAINDFPC-129C3-2PI GAINDFPC-129C3-2YE GAINDFPC-161C1-2BL GAINDFPC-161C1-2LE GAINDFPC-161C1-2OR GAINDFPC-161C3-2BL GAINDFPC-161C3-2LE GAINDFPC-161C3-2OR GAINDFPC218C10.5BL GAINDFPC-218C3-1BL GAINDFPC-28C1-1BL GAINDFPC-28C1-1GA GAINDFPC-28C3-2BL GAINDFPC-28C3-2GA
Kryoetiketten für Thermodirektdrucker
Etiketten
Diese thermoplastischen, wasserfesten Etiketten sind speziell für die dauerhafte Haftung auf Fläschchen, Mikrozentrifugenröhrchen, Mikroröhrchen, Mikrotiterplatten, Glasröhrchen, Gefrierboxen, Plastiktüten und anderen Probenbehältern konzipiert, die einer langfristigen kryogenen und tiefgefrorenen Lagerung unterzogen werden müssen.
  • Temperaturbereich: –196 bis +93 °C (–321 bis +199 °F)
  • Etiketten halten einer Langzeitlagerung in flüssigem Stickstoff (–196 °C), Laborgefrierschränken (–80 °C, –20 °C) und Transport in Trockeneis stand
  • Ideal zur Identifizierung von Fläschchen, Mikroröhrchen, Mikroplatten und Gefrierboxen
  • Mit allen großen Direkt-Thermodruckern bedruckbar
  • Eine zusätzliche Laminierung ist nicht erforderlich
  • Der starke permanente Kleber sorgt dafür, dass die Etiketten nicht knittern oder sich ablösen
Diese Barcode-Etiketten bieten eine starke Klebekraft auf Glas-, Polypropylen-, Polyethylen- und anderen Kunststoffoberflächen und behalten ihre Haftung auf Röhrchen über mehrere Gefrier-Tau-Zyklen hinweg bei, ohne zu reißen oder sich abzulösen. Ihr schlankes Design stellt sicher, dass diese Thermodirekt-Kryoetiketten mit den meisten Kryospeichersystemen kompatibel sind und nur ein minimales Risiko des Abkratzens besteht.