System Waste Caps LC, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1305-01 R1306-01 R1309-01
BOHLR1305-01EA 248 EUR
BOHLR1305-01 BOHLR1306-01 BOHLR1309-01
System Waste Caps LC, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Mit b.safe System Waste Caps können b.safe Waste Tubes am Kanister angeschlossen und Lösemittabfälle sicher gesammelt werden. Vermeiden überlaufender Kanister durch Anschluss der Waste Cap an ein b.safe Display zur elektronischen Füllstandskontrolle. Zuverlässige Überwachung der Füllstände von Entsorgungskanistern in Laborschränken und Werkbänken. Über b.safe Waste Tubes werden Lösemittelabfälle direkt in den Kanister eingeleitet, Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten oder einen Entlüftungsschlauch in denMore Product Information