Bogenverbinder für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1180-01 R1182-01
BOHLR1180-01EA 107 EUR
BOHLR1180-01 BOHLR1182-01
Bogenverbinder für Waste Pipes, b.safe
Fittings und Verbinder
Rohrbögen ca. 90° aus ableitfähigem PE-EX.
Anschluss 1: Überwurfmutter und Klemmring zum Einstecken und Einklemmen von b.safe Waste Pipes mit Aussen.Ø 32 mm.
Anschluss 2: Entweder per Überwurrfmutter und Klemmring zum einklemmen der b.safe Waste Pipes oder per Außengewinde GL 25 zum Übergang auf flexible b.safe Waste Tubes.