Winkelverbindungsrohr, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1175-15 R1175-50
BOHLR1175-15EA 79.4 EUR
BOHLR1175-15 BOHLR1175-50
Winkelverbindungsrohr, b.safe
Fittings und Verbinder
Rohrbögen ca. 90° aus ableitfähigem PE-EX.
  • Erhältlich in zwei unterschiedlichen Längen
Überwurfmutter und Klemmring zum Einstecken und Einklemmen von b.safe Waste Pipes mit Aussen.Ø 32 mm, Endstück mit Aussen.Ø 32 mm.