VWR®, Schubfachgestelle für Kryoboxen, 50 mm Höhe
Lieferant: VWR Collection
479-2258EA 167 EUR
479-2258 479-2259 479-2260 479-2261 479-2262 479-2263 479-2264
VWR®, Schubfachgestelle für Kryoboxen, 50 mm Höhe
Gestelle Kryogestelle
Gefrierregale als Aufbewahrungs- und Inventarsystem für (ULT) Ultratiefkühlschränke erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Verschiedene Höhen- und Tiefenabmessungen sind verfügbar und können in allen Gefrierschrankmarken verwendet werden
  • Gestelle für Standard-2“-Kryoboxen (133×133×51 mm)
  • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit geschliffenen Kanten
Diese Regale sorgen für einen ergonomischen Arbeitsablauf, da die Schubladen im Regal platziert werden. Das ausziehbare Design erleichtert die Entnahme von Proben, ohne das gesamte Rack aus demMore Product Information