VWR®, Gestell mit seitlichem Zugriff für Kryoboxen, 50 mm Höhe
Lieferant: VWR Collection
479-2265EA 97.7 EUR
479-2265 479-2266 479-2267 479-2268 479-2269 479-2270 479-2271
VWR®, Gestell mit seitlichem Zugriff für Kryoboxen, 50 mm Höhe
Gestelle Kryogestelle
Gefrierregale als Aufbewahrungs- und Inventarsystem für Ultratiefkühlschränke erleichtern die Organisation Ihrer Proben.
  • Verschiedene Höhen- und Tiefenabmessungen sind verfügbar und können in allen Gefrierschrankmarken verwendet werden
  • Gestelle für Standard-2"-Kryoboxen (133×133×51 mm)
  • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit geschliffenen Kanten
  • Schnelles Ordnen und Auffinden Ihrer Proben
Diese Gestelle bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl mit geschliffenen Kanten. Das Gestell mit seitlichem Zugriff ist ein kosteneffizientesMore Product Information