Entlüftungsschlauch, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1432-20 R1220-01
BOHLR1432-20EA 49.8 EUR
BOHLR1432-20 BOHLR1220-01
Entlüftungsschlauch, b.safe
Schläuche Transferschlauch
Flexibler Wellschlauch aus ableitfähigem PE-EX mit 1x Gewindeanschluss GL14 zum Einschrauben in den Abluftfilteranschluss der b.safe Waste Cap und 1x Steckverbindung mit Lamellen zur Verbindung mit dem Laborabluftsystem über eine Bohrung Ø 14 mm.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Für fest installierte Entsorgungssysteme
  • Rippen halten den Verbinder fest in Bohrungen Außen-Ø ~14 mm; Innen-Ø ~11 mm
Für kontrolliertes Abführen lösungsmittelhaltiger Abluft aus Abfallkanistern in das Abluftsystem. Die Steckverbindung mit Lamellen rastet einfach in eine Bohrung mit Durchmesser 14 mm im Abluftrohr ein. Der passende Ex-Schutz-Wellschlauch kann bei Bedarf zur Montage einer längeren Leitung in der gewünschten Länge nachbestellt werden.