Waste Tubes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1410-06 R1410-10 R1410-15 R1410-25
BOHLR1410-06EA 87.5 EUR
BOHLR1410-06 BOHLR1410-10 BOHLR1410-15 BOHLR1410-25
Waste Tubes, b.safe
Schläuche Transferschlauch
Flexibler Wellschlauch zum Einleiten flüssiger Lösemittelabfälle von z. B. einer b.safe Tischdurchführung in einen Kanister mit Waste Cap und Anschluss GL 25.
  • Wellschlauch aus elektrostatisch ableitfähigem PTFE-EX
  • Sehr flexibel
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
Zuschnitt aus flexiblem Wellschlauch aus ableitfähigem PTFE-EX, Außen- und Innenseite spiralförmig. Inklusive zwei b.safe Verschraubungen für Waste Tube zum Übergang auf Anschlussgewinde GL 25 an z. B. b.safe Tischdurchführungen oder b.safe Waste Caps, 1 Sechskantschlüssel SW10 sowie 1 Schlauchhalterung zur Wandbefestigung. Damit der Schlauch bei Bedarf individuell auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann, liegen die Verschraubungen unmontiert bei. Sie werden mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel einfach in den Schlauch eingeschraubt.
Wird ein längerer Zuschnitt benötigt, können b.safe Wellschlauch R 773-18 und die b.safe Verschraubung für b.safe Waste Tube R 1405-16 individuell kombiniert werden.