VWR® Echtzeit-Elektrophorese System
Lieferant: VWR Collection
700-1472EA 939 EUR
700-1472 700-1473
VWR® Echtzeit-Elektrophorese System
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
VWR® Echtzeit-Elektrophoresesysteme haben die DNA-Elektrophorese revolutioniert. Es ist zur Aufnahme eines Fotos nicht mehr erforderlich, ein Gel aus einem Tank zu entfernen, es zur Betrachtung auf einen Transilluminator zu legen oder das Gel in ein Bildgebungssystem zu legen. Diese vielseitigen und kompakten Systeme sind ein All-in-One-Ersatz für Netzteil, Geltank, Transilluminator und Gelbildgebungssystem.
  • Überwachen Sie die DNA-Trennung in Echtzeit
  • Blauer LED-Transilluminator (im Lieferumfang enthalten) wird unter den Geltank geschoben
  • Brauner Emissionsfilter ist in den Sicherheitsdeckel des Geltanks eingebaut
  • Im Lieferumfang enthaltenes Bildgebungsgehäuse für die Smartphone-Dokumentation
  • Enthält 2 Gießgele und Kämme
  • 2 Versionen wählbar: Mit oder ohne Netzteil
Der kleine aber leistungsstarke blaue LED-Transilluminator regt optimal sichere grüne DNA-Färbemittel wie SYBR® Green, Gel Green™ und andere an. Die 465 nm lange blaue Wellenlänge ist sicherer als UV und beschädigt nicht die DNA in den Gelen. Der braune Emissionsfilter in der Geltankabdeckung berührt den Laufpuffer, um ein Beschlagen zu verhindern, sodass DNA-Banden deutlich sichtbar gemacht werden können, wenn sie sich trennen. Das Bildgebungsgehäuse für Smartphones passt auf den Tankdeckel und ermöglicht eine schnelle Bildgebung der Trennergebnisse per Smartphone. Alle iPhone, Samsung und andere beliebte Telefonmodelle werden unterstützt.
Lieferumfang: Beinhaltet ein komplettes Set zum Gießen von Gelen und Stativ zum Gießen, zwei Gelschalen mit unterschiedlichen Größen und Kämme (12 Kämme mit 5.6×1 mm und 22 Kämme mit 3×1 mm) um Reihen mit 12 oder 22 Wells zu formen.