VISTAshield® Schutzhelm, EVO®
Lieferant: JSP
AMC170-004-F00 AMD170-004-F00 AMD170-005-F00 AMD170-006-F00 AMD170-007-F00
JSPAAMC170-004-F00EA 85.7 EUR
JSPAAMC170-004-F00 JSPAAMD170-004-F00 JSPAAMD170-005-F00 JSPAAMD170-006-F00 JSPAAMD170-007-F00
VISTAshield® Schutzhelm, EVO®
Schutzhelme Schutzhelme
EVO® VISTAlens® ist ein funktionsreicher Schutzhelm der nächsten Generation, der auf der bewährten Evolution®-Kopfschutztechnologie basiert. Er verfügt über ein vollständig einziehbares, integriertes Gesichtsschutzschild der optischen Klasse 1 mit Aufprallschutz der Klasse A. Die Brille lässt sich einfach einsetzen, anpassen und warten und gewährleistet so jederzeit optimalen Schutz.
  • Integrierter Gesichtsschutz der optischen Bewertung A Klasse 1
  • Einfach zu bedienender Augenschutz
  • Die Sicherheitszelle verhindert Kopfhautverletzungen durch abprallende