Instrumententablett Edelstahl
Lieferant: BURKLE
4208-0001 4208-0002 4208-0003 4208-0004
BURK4208-0001EA 18.9 EUR
BURK4208-0001 BURK4208-0002 BURK4208-0003 BURK4208-0004
Instrumententablett Edelstahl
Schalen/Schüsseln/Töpfe Instrumentenschalen
Auf dem stabilen Edelstahltablett lassen sich Instrumente, Laborbesteck oder Probenehmer ablegen und transportieren. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen.
  • Edelstahl V2A
  • Bereitlegen, Ablegen und Tragen von Instrumenten und Proben
  • Hygienisch und langlebig
Die Instrumentenschale hat eine rechteckige Form mit einem hohen Rand und ist sehr stabil. Ideal für den Einsatz im pharmazeutischen und chemischen Bereich sowie den Bereichen Lebensmittel und Kosmetik.