Xylolbeständige Thermotransferetiketten für Paraffinwachsblöcke
Lieferant: GA
PRF-117C1-2WH PRF-117C3-4WH PRF-125C1-4WH PRF-125C3-4WH PRF-149C1-4WH PRF-149C3-10WH PRF-209C1-4WH PRF-209C3-4WH PRF-213C1-5WH PRF-213C3-10WH PRF242C1-0.5WH PRF-242C3-1WH PRF-509C1-4WH PRF-509C3-8WH PRF-67C1-1WH PRF-67C3-1WH PRF-7C1-1WH PRF-7C3-3WH
GAINPRF-117C1-2WHEA 139 EUR
GAINPRF-117C1-2WH GAINPRF-117C3-4WH GAINPRF-125C1-4WH GAINPRF-125C3-4WH GAINPRF-149C1-4WH GAINPRF-149C3-10WH GAINPRF-209C1-4WH GAINPRF-209C3-4WH GAINPRF-213C1-5WH GAINPRF-213C3-10WH GAINPRF242C1-0.5WH GAINPRF-242C3-1WH GAINPRF-509C1-4WH GAINPRF-509C3-8WH GAINPRF-67C1-1WH GAINPRF-67C3-1WH GAINPRF-7C1-1WH GAINPRF-7C3-3WH
Xylolbeständige Thermotransferetiketten für Paraffinwachsblöcke
Etiketten
Diese Etiketten sind für schwer zu klebende Oberflächen vorgesehen, darunter Paraffinwachs, PTFE, Perfluoralkoxy (PFA) und Pergamentpapier. Diese mit Thermotransfer bedruckbaren Etiketten sind chemikalienbeständig und perfekt für die Beschriftung von in Paraffin eingebetteten Gewebekassetten geeignet, die in der Histologie verwendet werden.
  • Temperaturbereich: −55 bis +70 °C
  • Haftet auf schwierigen Oberflächen, einschließlich Paraffinwachsblöcken
  • Widersteht der Einwirkung aggressiver Chemikalien und Lösungsmittel
  • Bedruckbar mit allen gängigen Barcodedruckern
  • XAR-Band wird empfohlen
Thermotransferbedruckbare thermoplastische Etiketten, die stark an Paraffinwachsblöcken und anderen schwer zu beklebenden Oberflächen wie Polytetrafluorethylen (PTFE), Perfluoralkoxy (PFA), Pergamentpapier usw. haften. Diese Etiketten sind wasser- und chemikalienbeständig und ideal zur Kennzeichnung von Paraffinwachsblöcken für histologische Anwendungen. Ein chemikalienbeständiger Ausdruck wird erzielt, wenn mit lösungsmittelbeständigen Bändern der XAR-Klasse gedruckt wird. Die Etiketten und gedruckten Informationen sind ohne zusätzlichen Schutz beständig gegen Xylol, Toluol, Alkohol und andere Lösungsmittel sowie Chemikalien.