Piperidin ≥99,5% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
89049.290EA
167
EUR
89049.290
89049.460
Piperidin ≥99,5% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) für die Peptidsynthese
Piperidin
Formel:
C₅H₁₁N Flammpunkt: 16 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005979 CAS-Nummer: 110-89-4 UN: 2401 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC on anhydrous basis) | min. 99.5% |
Color (APHA Pt-Co) | max. 20 |
Pyridine | max. 0.15% |
Residue after evaporation | max. 0.001% (w/w) |
Water (Karl Fischer) | max. 0.1% (w/w) |
Iron (Fe) | max. 0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 ppm |
Lead (Pb) | max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | max. 0.1 ppm |